Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, zertifiziert
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
37.10 CHF - 277.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crystal Violet
CAS 548-62-9, 90-94-8
Absorptionsverhältnis 0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
Farbstoffgehalt 88% min.
Summenformel C25H30ClN3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10626621
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
405830250
25 g
37.10 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10390184
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
405831000
100 g
83.80 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13488548
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
405835000
500 g
277.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Crystal Violet
0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
C25H30ClN3
13, 756
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Echt
[4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid
11057
407.99
Grün
548-62-9, 90-94-8
88% min.
MFCD00011750
15, 4430
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
407.986
CHEBI:41688
Zertifizierter G├╝tegrad
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, zertifiziert