Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, zertifiziert
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 405831000
83.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10390184
  • 83.80 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerA0465674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerB0149353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerA0457619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerB0148765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, zertifiziert > 100g; Glasflasche