Learn More
Kartell™ PMP (TPX™)-Messzylinder mit hoher Form, glasklar
Für die Reproduzierbarkeit sind permanente Graduierungen eingeprägt.
4.75 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Klasse | Klasse B |
---|---|
Max. Temperatur | 170 °C |
Form | Zylindrisch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Base Type | Pentagonal |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11388503
|
Kartell™
0157000 |
4.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
10061021
|
Kartell™
0157100 |
200.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10244851
|
Kartell™
0157200 |
225.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10757901
|
Kartell™
0157300 |
100 ml | 10 ml |
255.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10555621
|
Kartell™
0157400 |
170.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10438652
|
Kartell™
0157500 |
243.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10041061
|
Kartell™
0157600 |
100 ml |
189.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur besseren Reproduzierbarkeit mit permanenten Graduierungen.
- Hergestellt aus Polymethylpenten (TPX™)
- Kristallklar
- Autoklavierbar; kann für Flüssigkeiten bis 170 °C verwendet werden
- Keine Benetzung und kein Meniskus
- Chemisch nicht absorbierend und sauberer als Glas
- Pentagonaler Fuß für zusätzliche Standfestigkeit
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Klasse B | |
Zylindrisch | |
Pentagonal |
170 °C | |
Lebensmittel | |
Graduierter Messzylinder |