Learn More
Kartell™ PMP (TPX™)-Messzylinder mit hoher Form, glasklar
Für die Reproduzierbarkeit sind permanente Graduierungen eingeprägt.
Marke:  Kartell™ 0157100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10061021
  • 200.00 CHF / 30 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur besseren Reproduzierbarkeit mit permanenten Graduierungen.
  • Hergestellt aus Polymethylpenten (TPX™)
  • Kristallklar
  • Autoklavierbar; kann für Flüssigkeiten bis 170 °C verwendet werden
  • Keine Benetzung und kein Meniskus
  • Chemisch nicht absorbierend und sauberer als Glas
  • Pentagonaler Fuß für zusätzliche Standfestigkeit
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Klasse B
Zylindrisch
Pentagonal
Graduierter Messzylinder
170 °C
Lebensmittel
195 mm