Learn More
Kartell™ PMP (TPX™)-Messzylinder mit hoher Form, glasklar
Für die Reproduzierbarkeit sind permanente Graduierungen eingeprägt.
Marke: Kartell™ 0157000
Beschreibung
Zur besseren Reproduzierbarkeit mit permanenten Graduierungen.
- Hergestellt aus Polymethylpenten (TPX™)
- Kristallklar
- Autoklavierbar; kann für Flüssigkeiten bis 170 °C verwendet werden
- Keine Benetzung und kein Meniskus
- Chemisch nicht absorbierend und sauberer als Glas
- Pentagonaler Fuß für zusätzliche Standfestigkeit
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Klasse B | |
Zylindrisch | |
Pentagonal | |
Graduierter Messzylinder |
170 °C | |
Lebensmittel | |
139 mm |