Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
34.85 CHF - 960.00 CHF
Produkte 15
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12698166
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78910014
Kühlkörper, Standard FSE/FE
115.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12087129
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78910037
Heat Extractor, Double-weight FSE/FE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12027129
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78910039
Abfallschale FSE/FE/SME/E
120.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12658176
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78910041
Tiefkühlleistenabdeckung FSE/FE/SME/E
47.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12648186
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78930063
Wide Shelf FSE/FE/SME/E Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12658186
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78930121
Tool Shelf FSE/FE/SME/E Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12668186
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78930166
Narrow Shelf FSE/FE/SME/E Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12047139
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78930200
Antirollplatte aus Glas FSE/FE/SME/E
960.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12087119
Unterlagen ansehen
Epredia™
P12257
Breiter Pinsel (Abfall) FSE/FE/SME/E Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12057119
Unterlagen ansehen
Epredia™
P12940
Schmaler Pinsel FSE/FE/SME/E
95.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12688166
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78910031
Kryostat Kryokassetten, 40 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur FSE/FE/SME/E
353.00 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12658036
Unterlagen ansehen
Epredia™
77210150
Kryostat-Kryokassetten, 25 mm, ringförmig, mit Griff FSE/FE/SME/E
393.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12668036
Unterlagen ansehen
Epredia™
77210151
Kryostat-Kryokassetten, 35 mm, ringförmig, mit Griff FSE/FE/SME/E Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12688036
Unterlagen ansehen
Epredia™
77210153
Kreisförmige Kryokassette, 10 mm FSE/FE/SME/E
196.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12698176
Unterlagen ansehen
Epredia™
A78910056
Kryostat Kryokassetten, 25 mm Durchmesser, mit Kreuzschraffur FSE/FE/SME/E
290.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
  • Ein an einem vertikalen Schaft angebrachter multipositionaler Kühlkörper ermöglicht gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entnehmen aus dem Präparat; kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
  • Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf das aktive Peltier-Element gelegt werden
  • Die Gefrierscheibe wird in Verbindung mit einem Wärmeableiter verwendet, um die Abflachung und das Einfrieren von Gewebeproben zu unterstützen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör