Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
Marke:  Epredia™ A78910041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12658176
  • 47.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionsmöglichkeiten von Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostaten mit Thermo Scientific™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör.
  • Ein an einem vertikalen Schaft angebrachter multipositionaler Kühlkörper ermöglicht gleichmäßiges Einfrieren und einfaches Entnehmen aus dem Präparat; kann von jeder Position auf der Gefrierleiste aus bedient werden
  • Die Gefrierzeit wird verkürzt, wenn die Gefrierbühne und das Gewebe auf das aktive Peltier-Element gelegt werden
  • Die Gefrierscheibe wird in Verbindung mit einem Kühlkörper verwendet, um die Abflachung und das Einfrieren von Gewebeproben zu unterstützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tiefkühlleistenabdeckung
Tiefkühlleistenabdeckung
FSE/FE/SME/E
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cryotome™ Kryostat-Zubehör >