Learn More
Cryopreserved Rat Kupffer Cells
Kryokonservierte Ratten-Kupffer-Zellen
Marke: Gibco RTKCCS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese kryokonservierten, gereinigten Kupffer-Zellen werden aus adulten männlichen Sprague-Dawley-Ratten isoliert. Jedes Fläschchen enthält mindestens eine Million Zellen.Die einfach zu verwendenden kryokonservierten Kupfferzellen bieten eine bequeme Möglichkeit, benutzerdefinierte Zellverhältnisse für die hepatische Kokultur zu erzeugen.
Jede Charge der kryokonservierten Ratten-Kupfferzellen wird auf Folgendes getestet:
Kupfferzellen sorgen für eine verbesserte physiologische Modellierung
Immer mehr Belege weisen darauf hin, dass viele Hepatozyten-Funktionen unter normalen und pathologischen Bedingungen durch Substanzen reguliert werden, die aus benachbarten nicht parenchymalen Zellen (NPC) freigesetzt werden. Diese Zellen, insbesondere Kupffer-Zellen, spielen eine wichtige Rolle bei der Modulation des xenobiotischen Stoffwechsels in der Leber. Kupffer-Zellen sezernieren potente Mediatoren der entzündlichen Reaktion, die die Leberentzündung steuert. Diese Zytokin-Mediatoren steuern Hepatozyten-Stoffwechselraten durch direkte Interaktionen mit Enzymen der Phasen I und II. Co-Kulturen von Kupfferzellen und Hepatozyten können sich innerhalb von 72 Stunden nach der Behandlung mit proentzündlichen Zytokinen oder LPS selbst zusammensetzen und durch effektive Modulation der P450-Expression funktionieren, wodurch ein physiologisch relevanteres Ergebnis erzielt wird. Studien deuten darauf hin, dass die Co-Kultur von Hepatozyten mit NSCs sowohl die normale Leberphysiologie als auch den Krankheitszustand besser repräsentiert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen.
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Spezifikation
Passage 0 | |
Makrophagenzelle | |
Kryokonserviert | |
Ratte | |
Normal | |
Tube | |
CellzDirect™ | |
1 vial |
1 Fläschchen mit 1 Million lebensfähigen Ratten-Kupfferzellen (Sprague-Dawley). In einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei −135 °C lagern. |
|
Adhärente Zellkultur | |
Männlich | |
Leber | |
Gepoolte Proben | |
1 x 10^6 | |
Kupfferzelle Ratte | |
Reinheit, Reaktion auf Aktivierung mit LPS, Adhärenz, mindestens 1 Million Zellen pro Fläschchen |
Product Sheet: Cryopreserved Human and Rat Kupffer Cells
Version: 2.0
DateigrößeVersion: 147.2 kB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cryopreserved Rat Kupffer Cells > 1 Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur