Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Die Kästen in kräftigen Farben eignen sich zur Aufbewahrung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen. Fisherbrand™ Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen aus Polypropylen sind auf eine schnelle visuelle Bestimmung sowie auf einfachen Zugriff bei kleiner Stellfläche ausgelegt. Sichere Möglichkeit zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen.
45.50 CHF - 93.60 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp Fest sitzender Deckel
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Mikroröhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10050182
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120036
Grün
51.15 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10325002
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120038
Gelb
51.15 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10070182
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120037
Rosa
51.15 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10385042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120039
Orange
51.15 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10273222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120035
Blau
45.50 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10243272
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120040
Blau, Grün, Orange, Lila, Gelb
93.60 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10500203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120034
Naturfarben
51.15 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kompakte Lagerung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen.
  • Aus Polypropylen
  • Zur Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen
  • Leicht zu öffnender Deckel mit Friktionspassung
  • Sichere Lagerung bei niedrigen Temperaturen
  • Röhrchen: 1,5/2,0 ml
  • Wells: 81
  • Well-Durchm.: 12,3 mm
  • Autoklavierbar
Jede Fisherbrand™ Microtube Aufbewahrungsbox wurde für eine schnelle visuelle Identifizierung entwickelt.
  • Einheitliche Wells mit Positions-ID
  • Röhrchenkapazität an der Außenseite des Kartons angegeben
  • Lichtdurchlässige kräftige Farben, mit mattiertem Beschriftungsfeld
  • Mit einem unverwechselbaren Wellendesign geprägt
Spezifikation
Spezifikation
Fest sitzender Deckel
Quadratisch
Lagerung von Mikroröhrchen
5/Packung
130 x 130 x 47 mm
130 mm
Polypropylen
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
81
9 x 9
130 mm
47 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen