Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Die Kästen in kräftigen Farben eignen sich zur Aufbewahrung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen. Fisherbrand™ Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen aus Polypropylen sind auf eine schnelle visuelle Bestimmung sowie auf einfachen Zugriff bei kleiner Stellfläche ausgelegt. Sichere Möglichkeit zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen.
Marke: Fisherbrand™ HS120034
Beschreibung
Kompakte Lagerung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen.
- Aus Polypropylen
- Zur Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen
- Leicht zu öffnender Deckel mit Friktionspassung
- Sichere Lagerung bei niedrigen Temperaturen
- Röhrchen: 1,5/2,0 ml
- Wells: 81
- Well-Durchm.: 12,3 mm
- Autoklavierbar
Jede Fisherbrand™ Microtube Aufbewahrungsbox wurde für eine schnelle visuelle Identifizierung entwickelt.
- Einheitliche Wells mit Positions-ID
- Röhrchenkapazität an der Außenseite des Kartons angegeben
- Lichtdurchlässige kräftige Farben, mit mattiertem Beschriftungsfeld
- Mit einem unverwechselbaren Wellendesign geprägt
Spezifikation
Fest sitzender Deckel | |
Polypropylen | |
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |
Naturfarben | |
Quadratisch | |
Lagerung von Mikroröhrchen | |
5/Packung | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm | |
0,73 kg |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31