Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
15.25 CHF - 76.05 CHF
Spezifikation
Format | Etikett |
---|---|
Produkttyp | Kryo-Etikett |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -321 bis 250 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | -196 °C bis +121 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Zur Verwendung mit (Geräte) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17807281
|
Fisherbrand™
15910B |
Blau | 1000/Rolle | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | 0,5 x 1,25 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17847281
|
Fisherbrand™
15910F |
Violett | 1000/Rolle | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | 0,5 x 1,25 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17877281
|
Fisherbrand™
15920B |
Weiß | 5000/Packung | 0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen | 0,375 in. Durchm. |
76.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17857281
|
Fisherbrand™
15910G |
Weiß | 1000/Rolle | 0,2 ml PCR-Röhrchen | 0,25 x 0,75 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17827281
|
Fisherbrand™
15910D |
Grün | 1000/Rolle | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | 0,5 x 1,25 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17807291
|
Fisherbrand™
15920E |
Weiß | 1000/Rolle | 15 und 50 ml-Röhrchen | 0,75 in. Durchm. |
23.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17867281
|
Fisherbrand™
15920A |
Weiß | 1000/Rolle | 0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen | 0,375 in. Durchm. |
15.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17897271
|
Fisherbrand™
15910A |
Weiß | 1000/Rolle | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | 0,5 x 1,25 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17897281
|
Fisherbrand™
15920D |
Weiß | 1000/Rolle | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | 0,5 in. Durchm. |
19.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17887281
|
Fisherbrand™
15920C |
Divers | 5000/Packung | 0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen | 0,375 in. Durchm. |
76.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17837281
|
Fisherbrand™
15910E |
Gelb | 1000/Rolle | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | 0,5 x 1,25 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17817281
|
Fisherbrand™
15910C |
Rot | 1000/Rolle | 1,5 x 2 ml-Röhrchen | 0,5 x 1,25 in. |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Ideal for all cryostorage, liquid nitrogen, refrigeration, and ultra-low temperature freezer applications. Suitable for use on microcentrifuge tubes, cryovials, racks, boxes and microtiter plates. Adhesive withstands temperatures from -196° to +121°C (-321° to +250°F)
- No need to self-laminate
- Thinner labels allow tubes to fit most storage systems
- Available in a full range of colors and sizes
- Guaranteed not to fall off under normal use (provided user instructions are followed)
- Also offered in laser printer-compatible sheets (see Cat. Nos. 15-930 and 15-940 Series)
Cryostorage, liquid nitrogen, refrigeration, and ultra-low temperature freezer applications
Spezifikation
Etikett | |
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen | |
-196 °C bis +121 °C |
Kryo-Etikett | |
-321 bis 250 °F |