Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Etiketten für die Kryolagerung
GREENER_CHOICE
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marke:  Fisherbrand™ 15910D
18.92 CHF gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17827281
  • 20.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorgesehene Verwendung von Kryolagerung mit Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen. Im Lieferumfang ist eine einfach zu bedienende Spenderbox mit 20 Bögen pro Packung enthalten.
Ideal für alle Anwendungen in der Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlung mit extrem niedrigen Temperaturen. Geeignet für Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Racks, Boxen und Mikrotiterplatten. Beständig gegen Temperaturen von -196 bis +121 °C (-321 bis +250 °F)
  • Kein Selbstlaminieren erforderlich
  • Dünnere Etiketten ermöglichen, dass Röhrchen in die meisten Lagersysteme passen
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und Größen
  • Bei normaler Verwendung fallen die Etiketten nicht ab (sofern die Anweisungen befolgt werden )
  • Auch in laserdruckerkompatiblen Bögen erhältlich (siehe Kat.- Nr. 15-930 und 15-940 Serie)
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Kryo-Etikett
1,5 x 2 ml-Röhrchen
0,5 x 1,25 in.
-321 bis 250 °F
0,5 x 1,25 in.
Etikett
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
1000/Rolle
1,2 x 3,1 cm
-196 °C bis +121 °C