Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Labels for Cryogenic Storage
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Marke: Fisherbrand™ 15910G
17.66 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
Ideal für alle Anwendungen in der Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlung mit extrem niedrigen Temperaturen. Geeignet für Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Racks, Boxen und Mikrotiterplatten. Beständig gegen Temperaturen von -196 bis +121 °C (-321 bis +250 °F)
- Kein Selbstlaminieren erforderlich
- Dünnere Etiketten ermöglichen, dass Röhrchen in die meisten Lagersysteme passen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und Größen
- Bei normaler Verwendung fallen die Etiketten nicht ab (sofern die Anweisungen befolgt werden )
- Auch in laserdruckerkompatiblen Bögen erhältlich (siehe Kat.- Nr. 15-930 und 15-940 Serie)
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Weiß | |
Kryo-Etikett | |
0,2 ml PCR-Röhrchen | |
0,25 x 0,75 in. | |
-321 bis 250 °F |
Etikett | |
Anwendungen für Kryolagerung, Flüssigstickstoff, Kühlung und Tiefkühlgeräte mit extrem niedrigen Temperaturen | |
1000/Rolle | |
3,1 x 1,9 cm | |
-196 °C bis +121 °C |