Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle
Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen.
Marke: Thermo Scientific™ DS5035-0004
240.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
195.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stapeln und organisieren Sie Standard-Aufbewahrungsboxen für Kryofläschchen mit diesen Gestellen für Tiefkühlgeräte. Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle sind als beständige Thermo Scientific Nalgene™ Edelstahl- und als Thermo Scientific Nunc™ Aluminiumgestelle erhältlich und passen in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen.
- Bequeme Lagerung von standardmäßigen 5-1/4 x 5-1/4 Kryofläschchenbehältern mit diesen Tiefkühlgestellen
- Passend für Thermo Scientific Nalgene™ und Nunc™ CryoBoxes™
- Langlebige Edelstahl- und Aluminiumgestelle passend für die meisten Gefrierschränke und Gefriertruhen optional erhältlich
Spezifikation
Silber | |
4 CryoBoxes/Gestell | |
Edelstahl |
8,4 x 8,3 x 22,5 cm (3,375 x 3,25 x 8,75 in.) | |
Vertikal | |
Gestell für Tiefkühlgerät |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.