Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle
GREENER_CHOICE
Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen.
Marke:  Thermo Scientific™ DS5037-0004
344.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10504831
  • 409.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
Stapeln und organisieren Sie Standard-Aufbewahrungsboxen für Kryofläschchen mit diesen Gestellen für Tiefkühlgeräte. Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle sind als beständige Thermo Scientific Nalgene™ Edelstahl- und als Thermo Scientific Nunc™ Aluminiumgestelle erhältlich und passen in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen.
  • Bequeme Lagerung von standardmäßigen 5-1/4 x 5-1/4 Kryofläschchenbehältern mit diesen Tiefkühlgestellen
  • Passend für Thermo Scientific Nalgene™ und Nunc™ CryoBoxes™
  • Langlebige Edelstahl- und Aluminiumgestelle passend für die meisten Gefrierschränke und Gefriertruhen optional erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
4 CryoBoxes/Gestell
Edelstahl
14,3 x 14 x 40,6 cm (5,625 x 5,5 x 16 in.)
Vertikal
Gestell für Tiefkühlgerät
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle > Vertikal, Edelstahl, 4 Fächer, 5,625 x 5,5 x 16 in (T x B x H)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.