Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Wasserfeste Kryohandschuhe, Länge bis mittlerer Unterarm
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
369.00 CHF - 450.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Länge bis mittlerer Unterarm
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16092222
Unterlagen ansehen
Tempshield™
MASWP
S 377.00 CHF
1 Paar
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11726419
Unterlagen ansehen
Tempshield™
MAMWP
M 377.00 CHF
1 Paar
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10146284
Unterlagen ansehen
Tempshield™
MALWP
L 369.00 CHF
1 Paar
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11736419
Unterlagen ansehen
Tempshield™
MALWP
L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15210126
Unterlagen ansehen
Tempshield™
MAXLWP
XL 397.00 CHF
1 Paar
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
EN 420, EN 511
Blau
Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
-320 °F
13,3 bis 15,3 in.
Länge bis mittlerer Unterarm
Spezifisch
Ja
Cryo-Gloves™
-196 °C
33,5 bis 39,5 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Wasserfeste Kryohandschuhe, Länge bis mittlerer Unterarm