Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Wasserfeste Kryohandschuhe, Länge bis mittlerer Unterarm
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
Marke:  Tempshield™ MASWP
356.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16092222
Menge Preis
1 377.00 CHF / 1 Paar
20 263.90 CHF / 1 Paar
5 339.30 CHF / 1 Paar
10 301.60 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 09-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Beschreibung
Beschreibung
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
EN 420, EN 511
Blau
Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Ja
Cryo-Gloves™
-196 °C
33,5 bis 39,5 cm
Länge bis mittlerer Unterarm
Spezifisch
S
Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern
-320 °F
13,3 bis 15,3 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Wasserfeste Kryohandschuhe, Länge bis mittlerer Unterarm > Klein