Learn More
Fisherbrand™ CRF-1 Controlled Rate Freezer
This liquid nitrogen-free and cryogen-free controlled rate freezer is ideal for research into the cryopreservation of a wide range of materials, including embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Marke:  Fisherbrand™ CRF-1 H00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17245146
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Tiefkühlgerät für Kryokonservierung
Aluminium
Arbeitsfläche
3 Jahre
264 x 367 x 445 mm
2,5 A
100/240 V (Netzstromversorgung), 24 V DC (Geräteversorgung)
150 W
21,6 lb.
16 x 0,5 ml-CBS-Hochsicherheits-Pailletten
-100 °C Minimum
RoHS, CE, UKCA
Grau
Automatisch
CRF-1 Anwendersoftware
EU-Ausführung, UK-Ausführung, US-Ausführung
50/60 Hz
FCKW-frei
9,8 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ CRF-1 Controlled Rate Freezer > CRF-1 Tiefkühlgerät; Aufnahmekapazität: 16 x 0,5 ml-CBS-Hochsicherheits-Pailletten; Temperaturbereich: -100 °C Minimum; Zertifizierungen/Konformität: RoHS, CE, UKCA; Kammermaterial: Aluminium; Ausführung: Arbeitsfläche