Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresylviolett Acetat, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cresyl violet acetate |
Schmelzpunkt | 140.0°C to 143.0°C |
Farbstoffgehalt | 65% min. |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 321.34 |
Verlust bei Trocknung | 20% max. (50°C) (0.05mm Hg) |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
Farbe | Schwarz bis Grün |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460944 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | 229630250,229630050 |
A0449514 | Analysenzertifikat | 20/01/2023 | 229630250,229630050 |
A0401656 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | 229630250,229630050 |
A0444599 | Analysenzertifikat | 28/07/2022 | 229630250,229630050 |
A0437430 | Analysenzertifikat | 04/05/2022 | 229630250,229630050 |
Sicherheit und Handhabung
- Cresyl Violet acetate
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.