Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4500 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
136.63 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15671498
|
Abeba™
4500/36 |
36 |
156.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15681498
|
Abeba™
4500/37 |
37 | N/A | |||||||
15691498
|
Abeba™
4500/38 |
38 |
156.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15601508
|
Abeba™
4500/39 |
39 | N/A | |||||||
15611508
|
Abeba™
4500/40 |
40 | N/A | |||||||
15621508
|
Abeba™
4500/41 |
41 | N/A | |||||||
15631508
|
Abeba™
4500/42 |
42 | N/A | |||||||
15641508
|
Abeba™
4500/43 |
43 | N/A | |||||||
15651508
|
Abeba™
4500/44 |
44 | N/A | |||||||
15661508
|
Abeba™
4500/45 |
45 | N/A | |||||||
15671508
|
Abeba™
4500/46 |
46 | N/A | |||||||
15681508
|
Abeba™
4500/47 |
47 | N/A | |||||||
15691508
|
Abeba™
4500/48 |
48 | N/A | |||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß/grau
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Oberteil einteilig
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Polyurethan | |
Aluminium |
Weiß | |
Rutschfest | |
4500 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abeba™ Crawler ALU 4500 Schuhe