Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4500 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 4500/36
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß/grau
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Oberteil einteilig
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
4500 |
Weiß | |
36 | |
Polyurethan | |
Aluminium |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Crawler ALU 4500 Schuhe > Größe: 36
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur