Learn More
SureScreen Diagnostics Visuelle Schnelltest-Kassette für COVID-19-Antigen
COVID-19 Visuelle Antigen-Schnelltestkassette mit nasalen (anterioren), nasopharyngealen und oropharyngealen Tupferproben.
Marke:  SureScreen Diagnostics COVID19AGVC
Artikelnummer. 17033987
Benachrichtigungen:
Nur zur In-vitro-Diagnostik im Labor.
Dieses Produkt verfügt über die CE/IVD-Kennzeichnung für den professionellen Einsatz und entspricht der europäischen Richtlinie für In-Vitro-Diagnostika (98/79/EG).
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den direkten und qualtitativen Nachweis von SARS-CoV-2-viralen Nukleoprotein-Antigenen aus nasalen (anterioren), nasopharyngealen und oropharyngealen Tupferproben für Personen, bei denen ein Verdacht auf COVID-19 besteht
  • Keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Ja
95%
25 Tests/Kit
15 min
Tupfer für Nase und Hals
Viraler Schnelltest
100 %
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
SureScreen Diagnostics Visuelle Schnelltest-Kassette für COVID-19-Antigen > Nasen-Rachen- und Mund-Rachen-Raum