Learn More
Bollé Safety Durchsichtige Overall-Schutzbrille
Click to view available options
Modell:
Overall Autoklav
Overall rein
Beschreibung
Overall Autoklav:
- Hohe Beschlagfestigkeit
- Autoklavierfähiges Produkt
- Überlaufrinne für Flüssigkeiten
- Platinbeschichtung: kratzfest und beschlagfrei
Coverall Clean:
- Kann durch Gamma-, Beta-Bestrahlung oder Etylenoxid-Sterilisation sterilisiert werden.
- Einwegartikel
- Überlaufrinne für Flüssigkeiten
- PLATINUM LITE, Antifog-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abteilungen für Pharmazie, Mikroelektronik und Chirurgie |
Enthält | Neoprene-Riemen |
Modell | Overall rein |
Gewicht (metrisch) | 79 g |
Material | Polycarbonat |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Durchsichtige Overall-Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur