Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser für Zählkammern und Hämacytometer
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser mit 0,4 mm Stärke für Zählkammern und Hämacytometer zum Abdecken der Zellsuspensionen in Zählkammern.
Marke: Marienfeld Superior™ 0352000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus optischem Spezialglas
- Gebrauchsfertig
- Kanten geschliffen und poliert
- Zusätzlicher Nutzen: Durch die hervorragende Schliffqualität der kanten gelingen mit diesen Hämacytometer-Deckgläsern Blutausstriche besonders gut
- Einzeln verpackt in Polybeuteln, 10 Stück in einer Plastikschachtel, 10 Plastikschachteln in einer Schiebeschachtel
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Deckglas | |
Spezielles optisches Glas | |
24 x 24 mm | |
100 |
Quadratisch | |
0,4 mm | |
Zählkammern und Haemacytometer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Marienfeld Superior™ Deckgläser für Zählkammern und Hämacytometer > 24 x 24 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur