Learn More
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Hirschmann Instruments™ Abdeckgläser für die Mikroskopie bestehen aus Qualitätsglas und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
27.50 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10062481
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000102
18 x 18 mm
27.50 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10650193
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000105
24 x 24 mm
45.10 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13168159
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000110
22 x 40 mm
66.25 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13128159
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000104
22 x 22 mm
38.30 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13198159
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000115
24 x 32 mm
56.50 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13230480
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000119
24 x 50 mm
86.50 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13158159
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000109
22 x 32 mm
54.55 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10531942
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000103
20 x 20 mm
34.20 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13178159
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000111
22 x 50 mm
83.20 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10165831
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000101
15 x 15 mm
27.50 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13118169
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000117
24 x 46 mm
85.90 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13128169
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000118
24 x 48 mm
109.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13188159
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8000112
22 x 60 mm
103.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dicke 0,13 bis 0,17 mm
  • Gemäß DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie