Learn More
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Hirschmann Instruments™ Abdeckgläser für die Mikroskopie bestehen aus Qualitätsglas und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Hirschmann™ 8000119
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dicke 0,13 bis 0,17 mm
- Gemäß DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Deckglas | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
24 x 50 mm | |
CE, DIN 58884, IVD 98/79 EG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Abdeckgläser für Mikroskopie > Größe: 24 x 50 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur