Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Runddeckgläser für Mikroskopie
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Karl Hecht™ Assistent™ Runde Deckgläser für die Mikroskopie werden aus hochtransparentem Borosilikatglas hergestellt, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.
7.40 CHF - 340.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Form | Scheibe |
Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Zertifizierungen | CE |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11817093
|
Karl Hecht™
100118 |
18 mm |
340.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10489971
|
Karl Hecht™
1001/0012 |
12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12200782
|
Karl Hecht™
41001112 |
12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10073691
|
Karl Hecht™
41001113 |
13 mm |
8.31 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Dicke 0,13 bis 0,16 mm
- Sehr gute Planität
- Mit CE-Kennzeichnung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
- Hohe spektrale Transmission
- Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
- In Boxen mit je 100 Stück, 10 Boxen in einem Karton
Spezifikation
Deckglas | |
Scheibe | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
CE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Assistent™ Runddeckgläser für Mikroskopie