Learn More
Cumarin-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171.16 g/mol
32.60 CHF - 98.95 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15119-34-3 |
---|---|
Summenformel | C10H5NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 171.16 |
MDL-Nummer | MFCD00115699 |
InChI-Schlüssel | QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq |
PubChem CID | 203763 |
IUPAC-Name | 2-Oxochromen-3-Carbonitril |
SMILES | O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11377489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27871.03 |
1 g |
32.60 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11387489
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27871.06 |
5 g |
98.95 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
15119-34-3 | |
171.16 | |
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N | |
203763 | |
O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N |
C10H5NO2 | |
MFCD00115699 | |
3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq | |
2-Oxochromen-3-Carbonitril |
Spezifikation
Coumarin-3-carbonitrile | |
184°C to 188°C | |
MFCD00115699 | |
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N | |
2-Oxochromen-3-Carbonitril | |
203763 | |
97% |
15119-34-3 | |
C10H5NO2 | |
3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq | |
O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N | |
171.16 | |
171.16 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen