Learn More
Cumarin-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377489
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Cumarin-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377489
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11377489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27871.03
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15119-34-3 | C10H5NO2 | 171.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15119-34-3
Summenformel C10H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.16
MDL-Nummer MFCD00115699
InChI-Schlüssel QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
PubChem CID 203763
IUPAC-Name 2-Oxochromen-3-Carbonitril
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coumarin-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 184°C to 188°C
Menge 1 g
Formelmasse 171.16
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10135755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberH27871.06,H27871.03
Chargennummer10135755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27871.06,H27871.03
Name des Produkts
Cumarin-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >