Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Kollagenbeschichtete Membraneinsätze
Die transparenten, kollagenbehandelten mikroporösen Membranen fördern die Zellanhaftung und -ausbreitung
Marke: Corning™ 3494
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Transportstudien, Co-Zellkulturen und andere experimentelle Verfahren; verbessert die Sichtbarkeit der Zellen während der Kultivierung
- Die Membran hat eine äquimolare Mischung aus Kollagen vom Typ I und III, das aus biologisch stabilisiertem Rinderplazenta-Kollagen gewonnen wird, alle Fibrillen der Filtermembranmatrix bedeckt und die Porosität der Membran aufrechterhält
- Die Innenwand des Einsatzes wurde ebenfalls behandelt, um die Bildung einer vollständigen und integralen Monolage zu ermöglichen und kann mittels Phasenkontrastmikroskopie betrachtet werden
- Gewebekulturbehandelt
Bestellinformation
Einzeln verpackt und im Paket mit Gewebekulturplatten mit Deckeln geliefert; steril.
Spezifikation
1.12 cm2 | |
1.5 mL | |
Membraneinsatz | |
12 mm | |
24/Cs. | |
Steril |
PTFE | |
3 μm | |
12-Well-Platte | |
1/Pk. | |
Collagen | |
12 |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Kollagenbeschichtete Membraneinsätze > 12Well; 3μ m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur