Learn More
Corning™ Costar™ Aluminiumklebefolie
Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung und Kondensation. Das Corning™ Aluminium-Dichtungsband für 384-Well Mikrotiterplatten ermöglicht ölfreies Arbeiten bei der Verwendung von Thermocyclern mit beheizten Deckeln.
75.04 CHF - 99.32 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Karton | 100 |
Anzahl pro Packung | 100 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung; luftdichter Verschluss für minimale Verdunstung und Kondensation; ermöglicht den ölfreien Betrieb bei Verwendung mit Thermocyclern mit beheizten Deckeln |
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10629141
![]() |
Corning™
6570 |
96-Well-Platte |
75.04 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10651272
![]() |
Corning™
6569 |
384-Well-Platte |
99.32 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung
- Geeignet für Temperaturen von -80 bis 150 °C
- DMSO-beständig, nicht steril
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Verhindert ein Verdunsten der Probe
- Durchstechbar für Zugang zur Reaktionsmischung
- Kann ohne Einreißen leicht entfernt werden
Spezifikation
Aluminium | |
100 | |
Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung; luftdichter Verschluss für minimale Verdunstung und Kondensation; ermöglicht den ölfreien Betrieb bei Verwendung mit Thermocyclern mit beheizten Deckeln | |
Ja |
Unsteril | |
100 | |
Klebefolie | |
-80 °C° bis +150 °C° |