Learn More
Corning™ Costar™ Aluminiumklebefolie
Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung und Kondensation. Das Corning™ Aluminium-Dichtungsband für 384-Well Mikrotiterplatten ermöglicht ölfreies Arbeiten bei der Verwendung von Thermocyclern mit beheizten Deckeln.
Marke: Corning™ 6569
Beschreibung
- Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung
- Geeignet für Temperaturen von -80 bis 150 °C
- DMSO-beständig, nicht steril
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Verhindert ein Verdunsten der Probe
- Durchstechbar für Zugang zur Reaktionsmischung
- Kann ohne Einreißen leicht entfernt werden
Spezifikation
Aluminium | |
100 | |
Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung; luftdichter Verschluss für minimale Verdunstung und Kondensation; ermöglicht den ölfreien Betrieb bei Verwendung mit Thermocyclern mit beheizten Deckeln | |
Ja | |
384-Well-Platte |
Unsteril | |
100/Packung | |
Klebefolie | |
-80 °C° bis +150 °C° |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
25Stunden
8Minuten
12Sekunden
30Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Aluminiumklebefolie > Aluminium-Dichtungsband für 384-Well-Mikrotiterplatten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur