Learn More
Corning™ 96-Well-Halbflächenplatten
Spart wertvolle Reagenzien, da pro Well weniger Reagenz notwendig ist, und erhält gleichzeitig die Möglichkeit des Auslesens in Standard-Mikrotiterplatten-Lesegeräten. Corning™ 96-Well Halbflächenplatten sind eine kostengünstige Lösung für alle Ihre diagnostischen Assay-Ansprüche und in verschiedenen Farben und Behandlungen erhältlich.
Marke: Corning™ 3686
Beschreibung
- Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Ohne Deckel | |
4 Innenpackungen mit je 25 Stück | |
Plattenlesegerät | |
190 μl | |
25 bis 125 μl | |
Nicht-bindend | |
Minimierung der Protein- und Nukleinsäurenbindung | |
25/Packung | |
Schwarz |
Halbfläche | |
8 x 12 | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |