Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine 96-Well-Assay-Platten
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus transparentem, flexiblem Polyvinylchlorid (PVC) gewährleistet Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Corning™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten aus transparentem PVC sind eine hervorragende Lösung Miniaturisierungsaufgaben im Labor. Aufgrund ihrer flexiblen Bauweise eignen sich diese Mikrotiterplatten nicht für die Automatisierung.
Marke:  Corning™ 2897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10639541
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikrotiterplatten aus PVC sind eine kostengünstige Alternative für allgemeine Laborarbeiten 
  • Well-Volumen: 250 μl bis 260 μl
  • Arbeitsvolumen: 50 μl bis 150 μl
  • Auswahl zwischen flachem, rundem oder V-förmigem Boden
  • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
Ohne Deckel
Bestellinformation
Es sind keine Deckel erhältlich. Wird in Packungen mit je 25 Stück geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
PVC
50 bis 150 μl
Unbehandelt
Lösungsbasierte Assays, serielle Verdünnungen und allgemeine Lagerungsanwendungen
25/Pk.
Ohne Deckel
Clear
96
Unsteril
Konischer Boden (V-Well)
100/Cs.
100/Cs.
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ allgemeine 96-Well-Assay-Platten > Dichtungsmatte