Learn More
Corning™ Thermowell™ Gold PCR-Verschlussstreifen
Passen zu allen Thermowell Gold 1 x 8-Well-PCR-Streifen und 96-Well-PCR-Mikrotiterplatte
489.31 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl pro Karton | 1250/Karton |
Anzahl pro Packung | 125/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10571493
![]() |
Corning™
3742 |
klar | Streifen mit flachen Kappen |
489.31 CHF
1250 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10307722
![]() |
Corning™
3743 |
klar | Dome-Cap-Streifen |
489.31 CHF
1250 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10531673
![]() |
Corning™
3748 |
Divers | Dome-Cap-Streifen |
489.31 CHF
1250 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Röhrchenstreifen bestehen aus acht dünnwandigen 0,2 ml-Röhrchen aus Polypropylen, die miteinander verbunden sind.Doppelverbindungsstücke zwischen benachbarten Röhrchen verhindern versehentliche Brüche während der Probenhandhabung.Röhrchenstreifen sind zur präzisen Anpassung in Thermocyclern ausgelegt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.Thermowell GOLD Deckelstreifen sind gesondert zu Thermowell GOLD Röhrchenstreifen erhältlich.Original Thermowell Röhrchenstreifen und Deckelstreifen sind zusammen verpackt.Röhrchenstreifen sind RNase-/DNase-frei und bei 121 °C autoklavierbar.
Kat.-Nr. 6547 hat 60 Stück jeder Farbe pro Beutel; 1 Beutel jeder Farbe pro Karton.
Kat.-Nr. 3742 wurde für die Real-Time-PCR entwickelt.Geeignet für den Einsatz mit Thermowell GOLD 0,2 ml 1 x 8 PCR-Röhrchenstreifen und 96-Well-Mikrotiterplatten.
Spezifikation
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
125/Packung |
Unsteril | |
1250/Karton | |
Thermowell Gold 1 x 8 Well-PCR-Streifen und 96 Well-PCR-Mikrotiterplatten |