Learn More
Corning™ Thermowell™ Gold PCR-Verschlussstreifen
GREENER_CHOICE
Passen zu allen Thermowell Gold 1 x 8-Well-PCR-Streifen und 96-Well-PCR-Mikrotiterplatte
Marke:  Corning™ 3743
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10307722
  • 489.31 CHF / 1250 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Röhrchenstreifen bestehen aus acht dünnwandigen 0,2 ml-Röhrchen aus Polypropylen, die miteinander verbunden sind.Doppelverbindungsstücke zwischen benachbarten Röhrchen verhindern versehentliche Brüche während der Probenhandhabung.Röhrchenstreifen sind zur präzisen Anpassung in Thermocyclern ausgelegt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.Thermowell GOLD Deckelstreifen sind gesondert zu Thermowell GOLD Röhrchenstreifen erhältlich.Original Thermowell Röhrchenstreifen und Deckelstreifen sind zusammen verpackt.Röhrchenstreifen sind RNase-/DNase-frei und bei 121 °C autoklavierbar.
Kat.-Nr. 6547 hat 60 Stück jeder Farbe pro Beutel; 1 Beutel jeder Farbe pro Karton.
Kat.-Nr. 3742 wurde für die Real-Time-PCR entwickelt.Geeignet für den Einsatz mit Thermowell GOLD 0,2 ml 1 x 8 PCR-Röhrchenstreifen und 96-Well-Mikrotiterplatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Unsteril
1250/Karton
PCR
Thermowell Gold 1 x 8 Well-PCR-Streifen und 96 Well-PCR-Mikrotiterplatten
Polypropylen
Autoklavierbar
125/Packung
Dome-Cap-Streifen