Learn More
Corning™ Synthemax™ II-SC Substrat
Selbstbeschichtete synthetische Oberfläche für Stammzellen
Marke: Corning™ 3535
603.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Anwenderfreundliches, selbstbeschichtendes Material für eine einzigartige synthetische Oberfläche, die die natürliche Zellumgebung imitiert. Die Oberfläche unterstützt die Adhäsion und Expansion von Stammzellen in ihrem undifferenzierten Zustand und die gerichtete Differenzierung in spezialisierten Zelltypen. Darüber hinaus bietet es eine synthetische, Xeno-freie Alternative zu biologischen Beschichtungen und/oder Zellnährböden, die in der hES- und iPS-Zellkultivierung verwendet werden.
Ermöglicht die skalierbare Multi-Passage-Expansion pluripotenter Stammzellen in definierten Medien mit:
- Stabile Verdopplungszeit
- Phänotypische Markerexpression (Okt 4, SSEA4)
- Beibehaltung der Pluripotenz
- Beibehaltung des normalen Karyotyps
- Anwenderfreundlich
- Kann Oberflächen aus Kunststoff und Glas beschichten
- Chargenrückführbar
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Qualität Chargen-durchgehend getestet
Spezifikation
Schaffung einer einzigartigen synthetischen Oberfläche, die die natürliche Zellumgebung nachahmt | |
1 mg/ml Synthemax II SC Stammlösung, steriles Wasser, 0,025 mg/ml Endvolumen von Corning™ Synthemax II SC Arbeitslösung | |
10 mg |
Synthemax™ II-SC Substrat | |
-20 °C |