Learn More
Corning™ Einweg-Probenbehälter aus Kunststoff mit Schnappverschluss
Gewährleisten in ordnungsgemäß verschlossenem Zustand eine zuverlässige, auslaufsichere Abdichtung und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen
72.61 CHF - 148.33 CHF
Spezifikation
Graduated | Ja |
---|---|
Material | Polypropylen |
Sterilität | Nicht steril |
Verschlussfarbe | Naturfarben |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10176143
|
Corning™
1730-5X |
13 mL | 16 mm | 94 mm | N/A | ||||||
10268673
|
Corning™
1730-2C |
45 mL | 30 mm | 84 mm |
148.33 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11855400
|
Corning™
1730-4H |
120 mL | 45 mm | 91 mm |
98.35 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10369783
|
Corning™
1730-4L |
120 mL | 68 mm | 52 mm |
104.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10618774
|
Corning™
1730-8 |
240 mL | 80 mm | 75 mm |
72.61 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10763394
|
Corning™
1730-10 |
300 mL | 63 mm | 112 mm |
82.74 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Praktische Bedienung mit einer Hand
- Aus wiederverwertbarem, lichtdurchlässigem Polypropylen mit geraden Seitenwänden und flachen Böden
- Die Schnappdeckelabdichtung hält die Kappe geschlossen und sicher
- Polypropylen
- Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe
- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Klappdeckel mit rauer Oberfläche zum Markieren mit Bleistift oder Filzstift
- Der patentierte Verschlussmechanismus sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung
Spezifikation
Ja | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
Durchscheinend |
Polypropylen | |
Naturfarben | |
Schnappdeckel |