Learn More
Corning™ Einweg-Probenbehälter aus Kunststoff mit Schnappverschluss
Gewährleisten in ordnungsgemäß verschlossenem Zustand eine zuverlässige, auslaufsichere Abdichtung und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen
Marke: Corning™ 1730-4L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktische Bedienung mit einer Hand
- Aus wiederverwertbarem, lichtdurchlässigem Polypropylen mit geraden Seitenwänden und flachen Böden
- Die Schnappdeckelabdichtung hält die Kappe geschlossen und sicher
- Polypropylen
- Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe
- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Klappdeckel mit rauer Oberfläche zum Markieren mit Bleistift oder Filzstift
- Der patentierte Verschlussmechanismus sorgt für eine auslaufsichere Abdichtung
Spezifikation
Ja | |
Nicht steril | |
120 mL | |
Polypropylen | |
Durchscheinend | |
52 mm | |
200/Packung |
Polypropylen | |
4 oz. | |
Naturfarben | |
Schnappdeckel | |
68 mm | |
200/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Probenbehälter aus Kunststoff mit Schnappverschluss > Niedriges Profil; Kapazität: 4.0 oz. (120 ml); Außendurchmesser x H: 68 x 52 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur