Learn More
Corning™ X50 96 Well Sealing Mat, Square 2mL Block, NT, NS .
Zur Verwendung mit Polypropylenplatten (07-200-700, -701)
Marke: Corning™ 3083
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht steril
- Well-Form: quadratisch
- Verkauft zu 50/Karton
Spezifikation
DNase- und RNase-frei | |
Unsteril | |
50/Karton | |
Dichtungsmatte | |
96-Well-Polypropylenplatte |
EVA, Polymer | |
96 | |
1/Packung | |
Quadratisch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
0Stunden
15Minuten
29Sekunden
49
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ X50 96 Well Sealing Mat, Square 2mL Block, NT, NS . > Versiegelungsmatte; Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur