Learn More
Corning™ Sealing Mat, 96 Well, Chemical Resistant, Non Sterile (VE=50Stck.)
Die feste Dichtung verhindert Verdunstung und Gasaustausch
Marke:  Corning™ 3346
Artikelnummer. 10336712
  • 445.51 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Beschreibung
  • Präzise Passform für Corning™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit erweitertem Volumen (07-202-502, -503)
  • Lösungsmittelresistentes Polypropylen ist mit vielen gängigen organischen Lösungsmitteln wie DMSO, Ethanol, und Methanol kompatibel
  • Ideal für die Langzeit-, und Niedrigtemperatur Lagerung von Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
50/Karton
Dichtungsmatte
96
10 St./Packung
96-Well-Polypropylenplatte
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sealing Mat, 96 Well, Chemical Resistant, Non Sterile (VE=50Stck.) > Versiegelungsmatte; für96-Well-Mikrotiterplatten