Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Kunststoff-Reagenzflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
1 l
2 l
Beschreibung
Diese Flaschen sind aus lichtdurchlässigem Polypropylen hergestellt. Sie haben einen weiten Hals und werden mit Schraubverschlüssen aus PP geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 20/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Form | Zylindrisch |
Höhe (metrisch) | 13,2 cm |
Durchmesser (metrisch) | 7,3 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
10Minuten
44Sekunden
19
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Wiederverwendbare Kunststoff-Reagenzflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur