Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen, transparentes Polypropylen, weithalsig
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Beschreibung
- Sprühröhrchen aus Polypropylen
- Farbige VENT-CAP Kappe zur einfachen visuellen Identifizierung
- Sicherheitsaufdruck gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS):
- Materialbezeichnung auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) und NFPA-Code
- Praktisch kein Auslaufen oder Tropfen mit der VENT-CAP
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Polypropylen  |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Verschlussfarbe | Rot |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 146 mm |
Produkttyp | Sicherheitsspülflaschen |
Durchmesser (metrisch) | 58 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen, transparentes Polypropylen, weithalsig >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur