Learn More
Corning™ Primaria™ Schalen für Gewebekulturen
Verbesserte Zellkulturen dank Oberflächen aus modifiziertem Polystyrol. Corning™ Primaria™ Schalen für Gewebekulturen gewährleisten dank ihrer flachen, transparenten Oberflächen aus Polystyrol eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen.
149.26 CHF - 371.21 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10596542
![]() |
Corning™
353801 |
39,14 mm | 9,6 cm2 | 2,5 bis 3 ml | 11,05 mm |
149.26 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10506552
![]() |
Corning™
353802 |
58,8 mm | 21,3 cm2 | 6 bis 7 ml | 9,53 mm |
251.17 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10741392
![]() |
Corning™
353803 |
100 mm | 58,95 cm2 | 16 bis 17,5 ml | 20 mm |
371.21 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Proben der einzelnen Chargen werden mithilfe der Elektronenspektroskopie für chemische Analysen (ESCA) analysiert, um ein gleichbleibendes Verhältnis der Funktionsgruppen mit Stickstoffgehalt zu gewährleisten
- Geeignet für das Züchten einer Vielzahl von Primärzellen und Zelllinien, die auf herkömmlichen, negativ geladenen Standard-Zellkulturflächen nur ungenügend wachsen wie beispielsweise Tumorzellen, Endothelzellen und Hepatozyten
- Permanente, stabile Änderung der Polystyroloberfläche durch eine Oberflächenbehandlung mit einer Mischung von anionischen und kationischen Funktionsgruppen
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
Verpackt in roten, farbcodierten medizinischen Aufreißbeuteln; in drei Größen erhältlich; Versand in Beuteln zu 20 Stück, in Packungen mit 200 Beuteln; mit Deckel
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Schale | |
20/Packung |
Durchsichtig | |
Rund | |
Mehrfach behandelt | |
200/Karton |