Learn More
Corning™ Primaria™ Schalen für Gewebekulturen
GREENER_CHOICE
Verbesserte Zellkulturen dank Oberflächen aus modifiziertem Polystyrol. Corning™ Primaria™ Schalen für Gewebekulturen gewährleisten dank ihrer flachen, transparenten Oberflächen aus Polystyrol eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen.
Marke:  Corning™ 353803
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10741392
  • 371.21 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Proben der einzelnen Chargen werden mithilfe der Elektronenspektroskopie für chemische Analysen (ESCA) analysiert, um ein gleichbleibendes Verhältnis der Funktionsgruppen mit Stickstoffgehalt zu gewährleisten
  • Geeignet für das Züchten einer Vielzahl von Primärzellen und Zelllinien, die auf herkömmlichen, negativ geladenen Standard-Zellkulturflächen nur ungenügend wachsen wie beispielsweise Tumorzellen, Endothelzellen und Hepatozyten
  • Permanente, stabile Änderung der Polystyroloberfläche durch eine Oberflächenbehandlung mit einer Mischung von anionischen und kationischen Funktionsgruppen
  • Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
  • Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
  • Nicht-pyrogen
  • Gammasterilisiert
  • In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
  • Reines Polystyrol, Kristallklasse
Información de órdenes
Verpackt in roten, farbcodierten medizinischen Aufreißbeuteln; in drei Größen erhältlich; Versand in Beuteln zu 20 Stück, in Packungen mit 200 Beuteln; mit Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Schale
200/Karton
20 mm
17,5 ml (Well)
58,95 cm2
Rund
Mehrfach behandelt
16 bis 17,5 ml
20/Packung
100 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4121042 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/06/2025 Catalog Number353803
Chargennummer4066005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number353803
Chargennummer2173002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/09/2023 Catalog Number353803
Chargennummer2170005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/08/2023 Catalog Number353803
Chargennummer2072010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/11/2022 Catalog Number353803
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Corning™ Primaria™ Schalen für Gewebekulturen > 100 mm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado