Learn More
Corning™ Primaria™ Multiwell™ Platten für Zellkulturen
GREENER_CHOICE
Die Oberflächenbehandlung stellt eine dauerhafte, stabile Veränderung der Polystyroloberfläche dar und beinhaltet eine Reihe anionischer und kationischer Funktionsgruppen. Corning™ Primaria™ Multiwell™-Zellkulturplatten haben einen flachen Boden mit niedrigem Verdunstungsdeckel.
Marke:  Corning™ 353846
Artikelnummer. 10196990
  • 201.77 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die permanente, stabile Modifikation der Oberfläche aus Polystyrol bindet eine Mischung aus anionischen und kationischen Funktionsgruppen ein
  • Steril, nicht-pyrogenisch
  • Durch einen proprietären Vakuum-Gas-Plasma-Behandlungsprozess modifiziertes Polystyrol mit Kristallgütegrad
  • Stabile, permanente Oberflächenmodifikation
  • Mit Dichtungssteckschraubverschlüssen oder Belüftungsverschlusskappe
  • Beide Ausführungen sind in zwei Größen lieferbar
  • 50 ml-Kolben besitzen einen Schräghals, 250 ml-Kolben besitzen einen geraden Hals
  • Proben aus jeder Charge werden mit einer Elektronenspektroskopie für chemische Analysen (ESCA) untersucht, um ein konsistentes Verhältnis der stickstoffhaltigen Funktionsgruppen zu gewährleisten
Bestellinformation
Einzeln verpackt, 50 Platten pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Primaria™ Multiwell™ Platten für Zellkulturen > 6-Well