Learn More
Corning™ Costar™ transparente, TC-behandelte Mehrwellplatten mit 6 Wells, Mehrfachpackung, steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gewebekulturbehandelte Platten für beste Zellanhaftung. Corning™ Costar™ Zellkultur-Mikrotiterplatten mit flachem Boden eignen sich hervorragend für diagnostische Tests, bei denen Zellanhaftung entscheidend ist.
Marke:  Corning™ 3506
230.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10146810
  • 319.00 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
Certifications
Garantiert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 x 3
Ja
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Multiwell-Zellkulturplatte
6
100/Karton
Großpackung
3,5 cm
Durchsichtig
Polystyrol
2,9 ml (Well)
9,5 cm2
Rechteckig
Zellkultur
2 bis 3 ml
Deckel
5/Packung
100/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer03025038 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2025 Catalog Number3506
Chargennummer02025030 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2025 Catalog Number3506
Chargennummer29924043 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/06/2025 Catalog Number3506
Chargennummer29624025 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number3506
Chargennummer29524016 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number3506
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ transparente, TC-behandelte Mehrwellplatten mit 6 Wells, Mehrfachpackung, steril > 6 Wells; Well-Volumen: 16,8 ml; Zellwachstumsfläche: 9,5 cm2; Großpackung