Learn More
Corning™ Einweg-Kulturröhrchen aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für optimale Transparenz. Corning™ Polystyrol-Einwegkulturröhrchen werden mit Dichtungssteckverschlüssen mit Schraubverschluss geliefert, um ein Auslaufen zu verhindern.
368.00 CHF - 424.22 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussfarbe Orange
Verschlusstyp Schraubkappe mit Dichtring
Länge (metrisch) 125 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Schraubverschlüsse mit Dichtring
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackungsmenge Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsmenge Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10012611
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
430157
25 Stück/Packung; 20 Packungen/Karton Unbehandeltes Kulturröhrchen Schraubkappe mit Dichtring, Gestell
368.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10276291
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
430172
50 Stück/Packung; 10 Packungen/Karton Behandeltes Kulturröhrchen Schraubkappe mit Dichtring, Gestell
424.22 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • TC-behandelt oder unbehandelt lieferbar
    • Gewebekulturbehandelte Röhrchen in Polyschaum-Gestellen für 50 Röhrchen lieferbar
    • Unbehandelte Röhrchen in Großpackungen mit 25 Stück pro Packung
  • Referenzmarkierung auf den Röhrchen zur einfacheren Positionierung der Kappe
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
  • AD x L: 16 x 125 mm
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
Orange
125 mm
500/Karton
15 ml
LDPE
Schraubkappe mit Dichtring
Polystyrol
Steril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Kulturröhrchen aus Polystyrol