Learn More
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 364-Well Mikrotiterplatten aus transparentem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkultur- und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 364-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
701.75 CHF - 766.46 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Deckel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Oberflächenbehandlung Deckel Preis Menge & Verfügbarkeit  
10134431
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3700
Hohe Bindungskapazität Ohne Deckel
766.46 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10481242
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3702
Unbehandelt Ohne Deckel
701.75 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10544961
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
3680
Unbehandelt Mit Deckel
741.48 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 112 μ l
  • Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
  • Die Produkte mit behandelter Oberfläche(mittlere Bindung, hohe Bindung, TC-Behandlung) sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil.
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Durchsichtig
384
Flacher Boden (F-Well)
100/Karton
16 x 24
Polystyrol
20 bis 80 μl
100/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Polystyrol 384-Well-Feststoffplatten