Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat (PET)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus kristallklarem, starrem PET für optimale Sichtbarkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat (PET) haben einen konischen Boden und Dichtungssteckverschlüsse aus hochdichtem Polyethylen und sind somit Premium-Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Corning™ 430055
179.73 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10262861
  • 204.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konischer Boden
  • Aus transparentem Polyethylen-Tetraphthalat (PET)
  • Steril, zertifiziert RNase-/DNase-frei und pyrogenfrei
  • Weiter Hals mit Gewinde
  • Max. RZB: 3600 x G
  • Graduiert (5 bis 50 ml) in Intervallen von 2.5 ml
  • 29.1 mm Außendurchmesser (ca.)
  • 115.5 mm lang (ca.)
  • Zum Einmalgebrauch
  • Dichtungssteckverschluss aus hochdichtem Polyethylen (ca. 35.2 mm; orange)
Bestellinformation
Mit Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
0,7 in.
15 ml
PET
500
Magazinhalter
Konisch
0,507 oz.
Stecker
Große, weiße Beschriftungsfläche
Ja
3600 × g
Orange
Klar
Ja
Gestell
50
Steril
118,5 mm
Konisch
Ja
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer01525386 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog Number430055
Chargennummer22524042 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number430055
Chargennummer22524044 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/10/2024 Catalog Number430055
Chargennummer22524044 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/10/2024 Catalog Number430055
Chargennummer22524042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2024 Catalog Number430055
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat (PET) > Verschlusskappe mit Dichtring; Polyethylenterephthalat